Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe
Diese praktischen und Einweghandschuhe aus durchscheinendem Vinyl eignen sich für eine Vielzahl von Aufgaben, vom Labor bis zur Küche. Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe haben außerdem eine glatte Oberfläche, die eine hohe Fingerfertigkeit ermöglicht.
Marke:  Honeywell Safety Products™ 4580001-XL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12626093
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchscheinender Vinylhandschuh.
  • Glatte Oberfläche für hervorragende Beweglichkeit.
  • Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und behandelt, um Bakterienwachstum zu verhindern.###
  • Geeignet für:
    • Produktprüfung
    • Präzisionsmontage.
    • Laborarbeiten.
    • Handhabung von Farben, Tinte und Farbstoffen.
  • Zum einmaligen Gebrauch.
  • AQL: 1.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 374-2003 Chemische Gefahren, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive n°1934/2004: Lebensmittelkontakt, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/11/08/0465, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/11/08/0465
AQL: 1.5
Zur einmaligen Verwendung
Gepudert
Extragroß
Automobilindustrie, Luftfahrt, Catering, Chemie, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Labor, Instandhaltung, Medizin, Pharmazie, Petrochemie, Druck und Wasseraufbereitung.
25 cm
Fingerfertigkeit: 5
Durchscheinend
Vinyl
Handschuh
0.1 mm
100/Pckg.