Learn More
Dextran, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dextran |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 60,000- 90,000 |
Verpackung | Kunststoffflasche |