Learn More
Di-n-butylamin, für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-3586424 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-92-2
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
MDL-Nummer MFCD00009429
InChI-Schlüssel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC-Name N-Butylbutan-1-amin
SMILES CCCCNCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butylamine
Schmelzpunkt -62.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 159.0°C
Flammpunkt 39°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]2NH
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180
Menge 10 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 15, 3037
Relative Dichte 0.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Transmission 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viskosität 0.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) ≥99% (GC)
Güte HPLC
Physikalische Form Kristallines, fließendes Pulver