Learn More
Dichloracetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11405976
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 79-36-7 | C2HCl3O | 147.379 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-36-7
Summenformel C2HCl3O
Molekulargewicht (g/mol) 147.379
MDL-Nummer MFCD00000840
InChI-Schlüssel FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
IUPAC-Name 2,2-Dichloracetylchlorid
SMILES C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroacetyl chloride
Dichte 1.532
Siedepunkt 107°C to 108°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.462
Menge 500 g
UN-Nummer UN1765
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3053
Formelmasse 147.39
Reinheit (%) 97%