Learn More
Dichlormethyl-n-Octylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 224°C to 226°C |
Chemischer Name oder Material | Dichloromethyl-n-octylsilane |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2987 |
Beilstein | 1740697 |
Flammpunkt | 98°C (208°F) |
Formelmasse | 227.25 |
Reinheit (%) | 98% |