Learn More
Diethylether, ACS-Reagenz, wasserfrei, enthält BHT als Inhibitor, ≥99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog No. p-7111959
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
4 l
4 x 4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
4 Stück
ACS-Reagenz, wasserfrei, enthält BHT als Inhibitor, ≥ 99.0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, wasserfrei, enthält BHT als Inhibitor, ≥99.0 %
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0.706 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 34 °C bis 35 °C
Menge 250 ml
Flammpunkt −45 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form wasserfrei
Strukturformel (CH3CH2)2O
UN-Nummer UN1155
Beilstein 1696894
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz