Learn More
Dimethylzinndichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11304849
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 866-55-7 | C4H10Cl2Sn | 247.734 g/mol
Used as organic intermediates and active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 866-55-7
Summenformel C4H10Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 247.734
MDL-Nummer MFCD00013609
InChI-Schlüssel YFAXVVMIXZAKSR-UHFFFAOYSA-L
Synonym diethyltin dichloride, diethyldichlorotin, diethyltindichloride, dichlorodiethyltin, diethyldichlorostannane, tin, dichlorodiethyl, stannane, dichlorodiethyl, diethyltin chloride, tin, diethyl-, dichloride, unii-pga900d045
PubChem CID 91491
IUPAC-Name Dichloro(diethyl)stannan
SMILES CC[Sn](CC)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyltin dichloride
Schmelzpunkt 84°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 220°C
Strukturformel (C2H5)2SnCl2
Menge 2 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water((0.023g/L) (25°C),Calc).
Formelmasse 247.72
Physikalische Form kristallin