Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Fluid Thioglycollate Medium
For sterility testing of biologics and cultivation of anaerobes, aerobes and microaerophiles
Marke: BD 225630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rezeptur: Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 5,5 g/l, Natriumchlorid 2,5 g/l, L-Cystin 0,5 g/l, Natriumthioglycolat 0,5 g/l, Agar 0,75 g/l, Resazurin 1 mg/l
Zertifizierungen
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Spezifikation
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP | |
Dehydriert | |
Mikrobiologische Medien | |
Wird für Sterilitätstests verwendet | |
10.000 g |
2 °C bis 8 °C | |
Flüssiges Thioglycolat-Medium | |
Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 5,5 g/l, Natriumchlorid 2,5 g/l, L-Cystin 0,5 g/l, Natriumthioglykolat 0,5 g/l, Agar 0,75 g/l, Resazurin 1 mg/l | |
Eimer |