Learn More
Ohaus™ Digitaler Vortexmischer VXHDDG für hohe Beanspruchung
Der OHAUS™ digitale Hochleistungs-Vortexmischer VXHDDG eignet sich mit seiner robusten Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
Marke:  Ohaus™ 30392136
689.08 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15712557
  • 1115.00 € / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
  • Ideal für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse erfordern
  • Der Mischer verfügt über Touchpad-Bedienelemente und LED-Anzeigen für präzise Ergebnisse bei Drehzahl (rpm) und Laufzeit (Minuten und Sekunden)
  • Das robuste Design und der effiziente Motor ermöglichen den Dauerbetrieb des Mischers und die Handhabung aller Zubehörteile über den gesamten Drehzahlbereich
  • Wählen Sie aus zwei Betriebsmodi
  • Touchmodus zum Mischen von Röhrchen durch drücken des Becherkopfs oder der Universalhalters mit Abdeckung; Einschaltmodus, wenn ein Zubehörteil für den Dauerbetrieb verwendet wird
  • Die Mikroprozessorsteuerung hält die eingestellte Geschwindigkeit für starke, einheitliche Mischvorgänge aufrecht
  • Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde.
  • Inklusive Schaumstoffeinsatz für 1.5 ml- bis 2.0 ml-Mikroröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,9 mm
230 V, 50/60 Hz, 0,13 A
Hochleistungs-Vortexmischer
24,10 x 16,80 cm
16,0 cm
24,10 cm
16,80 cm
VXHDDG
Ein-Modus: 300 bis 2500 U/min, Touch-Modus: 300 bis 3500 U/min
0,13 A
EU-Stecker
6,30 in.
9,50 in.
6,60 in.
Vortexmischer, hohe Beanspruchung, VXHDDG, EU