Learn More
Dihydrostreptomycin-Sulfat, Affymetrix/USB™
122.04 € - 756.23 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5490-27-7 |
---|---|
Summenformel | C42H88N14O36S3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 1461.408 |
MDL-Nummer | MFCD00070252 |
InChI-Schlüssel | CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid |
PubChem CID | 44134677 |
IUPAC-Name | 2-[3-(Diaminomethylidenamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;schwefelsäure |
SMILES | CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15845128
|
Thermo Scientific
J14765.22 |
100 g | Kunststoffflasche | N/A | |||||
15875278
|
Thermo Scientific
J14765.A1 |
1 kg | Kunststoffflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5490-27-7 | |
1461.408 | |
CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N | |
44134677 | |
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
C42H88N14O36S3 | |
MFCD00070252 | |
dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid | |
2-[3-(Diaminomethylidenamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;schwefelsäure |
Spezifikation
Dihydrostreptomycin Sulfate | |
C42H88N14O36S3 | |
3894221 | |
CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N | |
2-[3-(Diaminomethylidenamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;schwefelsäure | |
44134677 | |
Pulver |
5490-27-7 | |
MFCD00070252 | |
dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid | |
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
1461.408 | |
1461.42 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 226-823-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WK2236000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen