Learn More
Dimethoxydimethylsilan, ≥ 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-4229179 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1112-39-6
Summenformel C4H12O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 120.22
MDL-Nummer MFCD00025691
InChI-Schlüssel JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC-Name Dimethoxydimethylsilan
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Specifica
Chemischer Name oder Material Dimethoxydimethylsilane
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammpunkt −8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3)2Si(OCH3)2
Brechungsindex 1.3690 to 1.3710
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.865
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water to form methanol
Formelmasse 120.23
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethoxydimethylsilane
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Consigli di prudenza
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato