Learn More
Dimethylsulfoxid, Puriss. p.a., Honeywell
Catalog No. p-7073709
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Puriss., p.a., getrocknet, ≤ 0.02 % Wasser
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Dichte 1.10 g/ml
Menge 1 l
Explosionsgrenze 42 %, 63 °F
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
Formelmasse 78.13 mol
Reinheit (%) ≥99.9 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Dimethylsulfoxid