Learn More
Macherey-Nagel™ Dimethylaminophasen Polygosil™
Marke:  Macherey-Nagel™ 711420.10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10194831
  • 222.00 € / 10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
5 μm
Flüssigkeitschromatographie
Polygosil N(CH3)2 Phasen
60 Å
10 g