Learn More
Dimethylethoxysilan, ammoniakfrei, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
80.60 € - 219.09 €
Chemische Identifikatoren
CAS 14857-34-2
Summenformel C4H11OSi
Molekulargewicht (g/mol) 103.216
MDL-Nummer MFCD00026750
InChI-Schlüssel DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
PubChem CID 6328550
IUPAC-Name Ethoxy(dimethyl)silizium
SMILES CCO[Si](C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11319185
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16476.14
25 g
80.60 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11329185
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16476.22
100 g
219.09 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dimethylethoxysilane (DMES), a volatile liquid, is used by NASA to waterproof the heatprotective silica tiles and blankets on the space shuttle. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylethoxysilan (DMES) ist eine flüchtige Flüssigkeit und wird von der NASA verwendet, um die hitzeschützenden Siliziumdioxidfliesen und -decken auf dem Spaceshuttle wasserdicht zu machen. DMES ergibt problemlos eine Vielzahl von Produkten in Gegenwart geringer Mengen an Feuchtigkeit oder Basen. DMES ergibt problemlos eine Vielzahl von Produkten in Gegenwart geringer Mengen an Feuchtigkeit oder Basen.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14857-34-2
103.216
DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
6328550
CCO[Si](C)C
C4H11OSi
MFCD00026750
ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
Ethoxy(dimethyl)silizium
Spezifikation
55°C
ammonia-free
C4H11OSi
UN1993
15°C (59°F)
Hydrolyzes in water.
CCO[Si](C)C
103.216
104.23
1.368
0.757
Dimethylethoxysilane
14857-34-2
MFCD00026750
1731481
ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Ethoxy(dimethyl)silizium
6328550
94%
Moisture sensitive
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H226-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 238-921-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV4090000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen