Learn More
Dimethylethylhexadecylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 124-03-8 | C20H44BrN | 378.483 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 211875000
235.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10144790
  • 237.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
124-03-8
378.483
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
31280
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
C20H44BrN
MFCD00011774
Cetyldimethylethylammonium bromide
Ethyl-hexadecyl-dimethylazanium;Bromid
Spezifikation
Dimethylethylhexadecylammonium bromide
99%
Pulver
500 g
Glasflasche
C20H44BrN
MFCD00011774
15, 2028
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Ethyl-hexadecyl-dimethylazanium;Bromid
31280
≥98.5%
Weiß
124-03-8
6 to 8 (1% soln.)
Echt
99%
CH3(CH2)15N(CH3)2(C2H5)Br
04, III, 425
Cetyldimethylethylammonium bromide
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
378.483
378.48
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation