Learn More
Diphenylcyclopropenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-4510617 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886-38-4
Summenformel C15H10O
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00001311
InChI-Schlüssel HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
IUPAC-Name 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-on
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylcyclopropenone
Schmelzpunkt 117.0°C to 121.0°C
Farbe Beige bis Orange-Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 07,IV,1736
Merck Index 15,3338
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform,, dichloromethane, cyclohexane, benzene, hexane,, petroleum ether
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver