Learn More
Buerkle™ DispoLance Einweg-Probenehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wird für die Entnahme großer und kleiner Probenmengen direkt aus Beuteln verwendet. Der Buerkle™ DispoLance Einweg-Probenehmer eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Steril und nicht steril erhältlich.
Marke:  Buerkle™ 5393-5561
134.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15501751
  • 169.00 € / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate
  • Durchbohrt Behälter mit einer stabilen Spitze
  • Die Probe fließt durch das offene Innenröhrchen direkt in einen darunter befindlichen Behälter oder Beutel
  • Variable Probenmenge
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Ausführungen sind durch Gammastrahlen sterilisiert
  • Nennbreite 14 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Nicht autoklavierbar
Steril
21 mm
HDPE
Ja
Weiß
300 mm