Learn More
Buerkle™ DispoLance Einweg-Probenehmer
Wird für die Entnahme großer und kleiner Probenmengen direkt aus Beuteln verwendet. Der Buerkle™ DispoLance Einweg-Probenehmer eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Steril und nicht steril erhältlich.
Marke: Buerkle™ 5393-5560
115.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate
- Durchbohrt Behälter mit einer stabilen Spitze
- Die Probe fließt durch das offene Innenröhrchen direkt in einen darunter befindlichen Behälter oder Beutel
- Variable Probenmenge
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Ausführungen sind durch Gammastrahlen sterilisiert
- Nennbreite 14 mm
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
300 mm |
HDPE | |
Ja | |
21 mm |