Learn More
IKA™ Destillierspinne
942.00 € - 1032.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur simultanen Destillation in 5 Verdampfungskolben |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur simultanen Destillation in 5 Verdampfungskolben |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11875922
|
IKA™
0003740900 |
100 mL |
1032.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11865922
|
IKA™
0003740800 |
50 mL |
942.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Zur simultanen Destillation in 5 Verdampfungskolben | |
Zur simultanen Destillation in 5 Verdampfungskolben |