Learn More
DL-2-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
57.99 € - 245.22 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6032-29-7 |
---|---|
Summenformel | C5H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.15 |
MDL-Nummer | MFCD00004579 |
InChI-Schlüssel | JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol |
PubChem CID | 22386 |
ChEBI | CHEBI:77518 |
IUPAC-Name | Pentan-2-ol |
SMILES | CCCC(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10467710
|
Thermo Scientific Acros
129985000 |
500 mL | Glasflasche |
57.99 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10397150
|
Thermo Scientific Acros
129980010 |
1 L | Glasflasche |
105.53 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10616724
|
Thermo Scientific Acros
129980025 |
2.5 L | Glasflasche |
245.22 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6032-29-7 | |
88.15 | |
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N | |
22386 | |
Pentan-2-ol |
C5H12O | |
MFCD00004579 | |
2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol | |
CHEBI:77518 | |
CCCC(C)O |
Spezifikation
DL-2-Pentanol | |
-50°C | |
0.8120g/mL | |
34°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CH(OH)CH3 | |
MFCD00004579 | |
0.003% max. | |
0.812 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CCCC(C)O | |
88.15 | |
CHEBI:77518 | |
88.15 | |
Flüssigkeit |
6032-29-7 | |
Farblos | |
118°C to 119°C | |
Echt | |
C5H12O | |
1.4050 to 1.407 | |
01, 384 | |
15, 7231 | |
2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol | |
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan-2-ol | |
22386 | |
4.1 mPa.s (20°C) | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 227-907-6
- DL-2-Pentanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.