Learn More
DL-Dithiothreitol, 99.5 %, MP Biomedicals™
Catalog No. p-4405546 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 27565-41-9
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00004877,MFCD00064305
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Synonym Cleland's Reagenz, DTT
IUPAC-Name 1,4-Disulfanylbutan-2,3-diol
SMILES OC(CS)C(O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Dithiothreitol
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 1 g
Formelmasse 154.2
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Dithiothreitol, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: DL-Dithiothreitol