Learn More
DMAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen DMAP1
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16846783
Unterlagen ansehen
Proteintech
10411-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16836783
Unterlagen ansehen
Proteintech
10411-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody reacts specifically with DMAP1 protein.
DNA methyltransferase 1-associated protein 1 (DMAP1) is involved in the repression or activation of transcription. The encoded protein can independently repress transcription and is targeted to replication foci throughout S phase by interacting directly with the N-terminus of DNA methyltransferase 1. During late S phase, histone deacetylase 2 is added to this complex, providing a means to deacetylate histones in transcriptionally inactive heterochromatin following replication. The protein also specifically potentiates DAXX-mediated repression of glucocorticoid receptor-dependent transcription. The encoded protein is also a component of the nucleosome acetyltransferase of H4 complex and interacts with the transcriptional corepressor tumor susceptibility gene 101 and the pro-apoptotic death-associated protein 6, among others. DMAP1 is found in a wide variety of living organisms from yeasts to humans. The human DMAP1 gene is localized on chromosome 1p34.
Spezifikation
Spezifikation
DMAP1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q9JI44, Q9NPF5
298447, 55929, 66233
DMAP1 Fusion Protein Ag0665
Primary
-20°C
DMAP1
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DMAP1, DNMAP1, DNMT1 associated protein 1, DNMTAP1, EAF2, KIAA1425, SWC4
DMAP1
IgG
Antigen Affinity Chromatography