Learn More
DNAJC10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | DNAJC10 |
---|---|
Konzentration | 0.28 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16841154
|
Proteintech
13101-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16831154
|
Proteintech
13101-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The ERdj5 antibody displays a higher affinity for endogenous ERdj5u.
This endoplasmic reticulum co-chaperone may play a role in protein folding and translocation across the endoplasmic reticulum membrane. DNAJC10 may act as a co-chaperone for HSPA5.Spezifikation
DNAJC10 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q498R3, Q8IXB1, Q9DC23 | |
295690, 54431, 66861 | |
DNAJC10 Fusion Protein Ag3737 | |
Primary | |
-20°C | |
DNAJC10 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DNAJC10, ER resident protein ERdj5, ERdj5, JPDI, Macrothioredoxin, MTHr | |
DNAJC10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |