Learn More
BINDER™ Türschloss für BINDER KB ECO Series
Die Türverriegelung für die BINDER KB ECO Serie ist eine Option für die KB ECO gekühlten Inkubatoren mit umweltfreundlicher thermoelektrischer Kühlung.
700.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Türschloss – verriegelbarer Türgriff |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie KB ECO |
Material | Plastic |
Typ | Door Lock |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17542885
|
BINDER™
8012-2121 |
1 Schloss |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17552885
|
BINDER™
8012-2122 |
2 Schlösser |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Türschloss - abschließbarer Türgriff
Spezifikation
Türschloss – verriegelbarer Türgriff | |
BINDER Kammern Serie KB ECO | |
Plastic | |
Door Lock |