Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI PharmaScoops™
Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.
Marke: Sampling Systems™ 9045H-125S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese sterilen Schaufeln werden häufig bei der Herstellung und Probenahme von Kosmetika, Lebensmitteln und Pharmazeutika verwendet.
- Diese Schaufeln haben alle einen ergonomischen Griff, der hoch oben im Körper befestigt ist, um die Hand so weit wie möglich vom Pulver fernzuhalten.
- Die Schaufeln sind für den Einsatz direkt aus dem Beutel konzipiert.
- Aufgrund der doppelten Verpackung kann der Außenbeutel beim Betreten des Reinraums entfernt werden. Dies gewährleistet die Reinheit im Reinraum oder im Fertigungsbereich.
- Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
- HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
- Die Trichter werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
- USP-Klasse VI – hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
- Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
- Jede Schaufel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.
Spezifikation
HDPE | |
125 mL | |
Steril | |
Doppelt verpackt |