Learn More
Thermo Scientific™ Schubladenteiler
Für Thermo Scientific Revco und Forma Blutbankkühlgeräte und Plasmatiefkühlgeräte.
241.20 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11904286
|
Thermo Scientific™
7027 |
Thermo Scientific Revco und Forma Blutbankkühlschränke und Plasma-Tiefkühlgeräte mit 4,9 und 11,5 Kubikfuß. |
241.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Optimieren Sie mit diesen optionalen Thermo Scientific™ Schubladenteilern den Lagerraum in Kühlschränken für Blutbanken und Plasma-Tiefkühlgeräten.
Schubladenteiler aus Edelstahl helfen beim Organisieren von Aufbewahrungsbeuteln und -boxen:- 4-Reihen-Teiler für alle Modelle außer den 826-l-Modellen
- 4-Reihen-Teiler für 826-l--Modelle
- Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.