Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter, konische Form, mit Glasstopfen
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit Glasstopfen wird im Labor zum Transferieren von Flüssigkeiten verwendet. Der Trichter verfügt über einen Absperrhahn, mit dem der Durchfluss kontrolliert werden kann.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04457304
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11886144
  • 198.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Konische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
  • Mit Vollglasstopfen und Schraubgewindehalterung
  • Mit Beschriftungsetikett, ohne Skala
  • Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
6.0 mm
100 mm
Borosilikatglas
1