Learn More
IKA™ Blockthermostat 3
GREENER_CHOICE
Marke:  IKA™ 0004025300
1508.41 EUR gültig bis 2025-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "24121" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13490607
  • 1767.00 € / 1 Stück
Verkauf von Geräten zum Jahresende
Aktionscode 24121 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Raumtemperatur bis 120 °C
3
151 mm
220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz
250 w
Trockenbad/Block
Ja
73 mm
220 bis 240/115/100 V
50/60 Hz