Learn More
Fisherbrand™ Dual-Block
Nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie und der Histologie sowie in klinischen, umwelttechnischen und industriellen Umgebungen. Fisherbrand™ Zweifachblöcke aus eloxiertem Aluminium sind für digitale Fisherbrand Blockthermostate geeignet.
Marke: Fisherbrand™ D1296
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausgezeichnete Wärmeübertragung
- Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Zum Halten von Reagenzgläsern für digitale Heizgeräte
- Erhältlich für verschiedene Reagenzglaszahlen und -größen
Spezifikation
Mikrotiterplatte oder 4 Objektträger. | |
D1196, 96-Well | |
1 CT |