Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99+ %
Catalog No. 10569430
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-66-2
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064288
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonym dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dulcitol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 188°C to 189°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 275°C to 280°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 01, 544
Merck Index 15, 4362
Löslichkeitsinformationen (3% in water) Colorless
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver