Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) und Baume: für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Hydrometer in einfacher Form mit Doppelskala messen die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind, und Baume in verschiedenen Bereichen
50.35 €
Spezifikation
Länge (metrisch) 165 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Genauigkeit Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Genauigkeit Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
17420264
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61806-0100
0,700 bis 1,000 ±0,01 0,01
50.35 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messen Sie die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0,700 bis 1,00, und Baume in verschiedenen Bereichen von 10° bis 70°
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung: von 15 °C (60 °F)
  • Das Universalmodell (13-202-121) ist für schwere und leichte Flüssigkeiten in einem Bereich von 0,700 bis 2,00 erhältlich
Anwendungen:
In der Chemie-, Pharmakologie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Stärkebranche, um nur einige zu nennen.
Zertifizierungen:
In mehreren Sprachen erhältliche Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die eine auf NIST zurückführbare Genauigkeit nachweist.Manuelle Inspektion durch das US-Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Lagerung:
Hydrometer der einfachen Form sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden.Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
165 mm
Für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser