Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter-Rohkörper, konische Form für ISO 4800
Zur Weiterverarbeitung als Scheidtrichter mit Hahn und Normschliff.
Marke:  DWK Life Sciences 210133605
79.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15291619
  • 84.75 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
DURAN™ Scheidetrichter werden in der Chemie zur Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten eingesetzt. DURAN™ Scheidetrichter Rohkörper sind ausgelegt für das Anformen der passenden Normschliffhülse nach DIN ISO 4800.
  • Konische Form für ISO 4800
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
85 mm
Boro 3.3
Blank zur weiteren Verarbeitung als Tropftrichter; Phasentrennung
250 mL
Autoklavierbar
10 St./Packung