Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschalen mit Ausguss
An excellent option for crystallization, heating and cooling baths and microscale experiments in the laboratory.
Marke: DWK Life Sciences 213114908
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Acc. to DIN 12338
- Transparent with labelling patch
- Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Type I/Neutral Glass | |
65 mm |
500 mL | |
Kristallschale mit Ausguss | |
115 mm |