Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschalen mit Ausguss
An excellent option for crystallization, heating and cooling baths and microscale experiments in the laboratory.
Marke:  DWK Life Sciences 213113809
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10598871
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Acc. to DIN 12338
  • Transparent with labelling patch
  • Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
  • Autoclavable
  • Available in a range of capacities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
100 mL
Rund
40 mm
Flach
Glas
Kristallschale
70 mm