Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Doppelhülse, geschliffen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung.
263.00 € - 312.00 €
Spezifikation
Menge 50/Packung
Wandstärke (metrisch) 1,8 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971611
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286569808
18 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15844838
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286571608
22 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Bei den DURAN™ Doppelkernen, geschliffen handelt es sich um eine alte, wenig gebräuchliche Bauart nach DIN 12249 Form C. Sie dient primär dem Zweck der Materialersparnis.
  • Nach DIN 12249 Form C
  • Glasartikel mit zwei Hülsen ermöglicht ein Materialersparnis
  • Sehr geringe Leckrate
  • Minimierter Fettbedarf
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
50/Packung
1,8 mm