Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr zum Ansetzen, mit DIN-Gewinde
Das Gewinderohr dient zur Weiterverarbeitung in Glasbauelementen.
Marke:  DWK Life Sciences 248370105
47.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11752919
  • 53.10 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde und kann durch einen Weiterverabeitungsschritt in Glasbauelementen eingearbeitet werden.
  • Mit DIN-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
Borosilikatglas (3.3)
Verbau in Glasapparaten
GL 18
Autoklavierbar
1,8 mm
10 St./Packung