Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuum-Destilliervorstoß, gerade, mit 2 NS, und abschraubbarer Kunststoff-Olive
Der Destilliervorstoss eignet sich zur Überführung des Destillats vom Kühler in den Auffangkolben.
Marke: DWK Life Sciences 241313402
62.03 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Teil eines Destillationsaufbaus ist u. a. der Destilliervorstoss, der am Ende des Kühlers nachgeschaltet ist und das Destillat in den Auffangkolben leitet. Wird eine Vakuumdestillation durchgeführt, so wird idealerweise am Destillationsvorstoss die Vakuumpumpe angeschlossen.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Gerade
- Mit zwei NS und abschraubbarer Kunststoff-Olive
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
ja | |
8,6 mm | |
Je 1 |
Destillation | |
Boro 3.3, PBT,PP, Silikon | |
NS 24/29 |