Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 Maleimide
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sulfhydryl-Reactive DyLight Dyes sind Maleimid-aktivierte DyLight Fluore zur Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen, die als Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenzdetektionsmethoden verwendet werden.
Thermo Scientific™ DyLight™ Farbstoffe besitzen Absorptionsspektren im Bereich von 350 bis 770 nm. Diese Reagenzien fluoreszieren über einen breiten pH-Bereich, sind in vielen Anwendungen intensiver als Alexa Fluor™ oder Cy™ Farbstoffe und entsprechen den Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente. Darüber hinaus ermöglicht die Wasserlöslichkeit von DyLight Reagenzien ein hohes Fluor-Protein-Verhältnis ohne Ausfällung während der Konjugation.
Die Thiol-reaktiven Farbstoffe enthalten Maleimidgruppen, die überwiegend mit freien –SH-Gruppen bei pH-Werten im Bereich von 6,5 bis 7,5 reagieren und eine stabile Thioetherbindung bilden. Bei einem pH-Wert von 7 ist die Maleimidgruppe ∼ 1000 Mal reaktiver gegenüber freiem Thiol als gegenüber Amin.1 Bei pH-Werten > 7,5 kann es zu einer Reaktivität gegenüber primären Aminen und zur Hydrolyse der Maleimidgruppe kommen.
Leistungsmerkmale:
Anwendungen:
Die Thiol-reaktiven Farbstoffe enthalten Maleimidgruppen, die überwiegend mit freien –SH-Gruppen bei pH-Werten im Bereich von 6,5 bis 7,5 reagieren und eine stabile Thioetherbindung bilden. Bei einem pH-Wert von 7 ist die Maleimidgruppe ∼ 1000 Mal reaktiver gegenüber freiem Thiol als gegenüber Amin.1 Bei pH-Werten > 7,5 kann es zu einer Reaktivität gegenüber primären Aminen und zur Hydrolyse der Maleimidgruppe kommen.
Leistungsmerkmale:
- Spezifisch — Der Maleimid-aktivierte Farbstoff markiert Proteine und andere Moleküle bei reduzierten Thiolen (-SH)
- Effiziente Markierungsverfahren — Gut charakterisierte Chemie und optimierte Protokolle sorgen für eine zuverlässige, hochwertige Markierung
- Optimiertes Verfahren für die Markierung von Antikörpern —Vollständiges Protokoll für die IgG-Reduktion und -Markierung sowie zur Berechnung der Markierungseffizienz
Anwendungen:
- Antikörpermarkierung für Immunfluoreszenzanwendungen, einschließlich Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Western Blot- und ELISA-Assays
- Markierung von Ziel-Makromolekülen für In-vitro- und In-vivo-Fluoreszenzdetektionsstrategien
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | DyLight 680 Maleimid |
Menge | 1 mg |
Produkttyp | Maleimid |
Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid) |
Inhalt und Lagerung | Getrocknet lagern bei -20 °C. |
Chemische Reaktivität | Thiol |
Reaktiver Teil | Maleimid |
Marker oder Farbstoff | Dylight™ 680 |
Markertyp | DyLight Fluore |
Produktlinie | DyLight™ |