Learn More
Dysprosium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Dy 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
42.81 € - 108.54 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11319159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088062.AE |
100 mL |
42.81 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11386339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088062.AP |
500 mL |
108.54 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MFCD00010982 |
Spezifikation
Dysprosium, AAS standard solution | |
MFCD00010982 | |
Flüssig | |
Specpure™ |
Dy 1000μg/mL | |
UN3264 | |
Dy2O3 in 5% HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen