Learn More
E2F7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen E2F7
Konzentration 0.38 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16802965
Unterlagen ansehen
Proteintech
24489-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16892955
Unterlagen ansehen
Proteintech
24489-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
E2F transcription factors, such as E2F7, play an essential role in the regulation of cell cycle progression.
Spezifikation
Spezifikation
E2F7
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96AV8
144455
E2F7 Fusion Protein Ag21599
Primary
-20°C
E2F7
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
E2F transcription factor 7, E2F7
E2F7
IgG
Antigen Affinity Chromatography