Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE15600
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12458280
  • 106.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Aus Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
2 x 7
Aluminium
Tiefkühlschränke
65 mm
Mikrotiterplatten (14)
14
630 x 135 x 133 mm