Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE15506
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12468240
  • 127.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Aus Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
5 x 5
Aluminium
450 x 135 x 332 mm
Mikrotiterplatten (25)
Tiefkühlschränke
65 mm