Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE15558
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Aus Aluminium
Spezifikation
6 x 6 | |
Aluminium | |
540 x 135 x 399 mm |
Mikrotiterplatten (36) | |
Tiefkühlschränke | |
65 mm |