Learn More
Ansell EDGE™ 48-703 Seamless Knit Polyethylene Gloves with Leather Palm Pad
Gloves combine cut, abrasion, and thermal resistance with a leather palm pad for additional cushion and support during metal stamping applications.
356.11 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
---|---|
Bauweise | Seamless Knit |
Farbe | Gray |
Hand | Specific |
Latex Free | No |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30259524
|
Ansell
48703090 |
9 |
356.11 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Seamless construction with a knit wrist provides a close fit for a high level of dexterity
- Re-inforcement protects the user when handling hot or sharp objects
- Enhanced grip capabilities in dry or slightly oily environments
- Leather palm pad offers additional cushioning and protection
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009; Category III | |
Gray | |
No | |
Seamless Knit Gloves | |
Automotive Assembly, Machinery/Equipment Operation, Metal Fabrication, and Oil/Gas Industries | |
Leather | |
13 |
Seamless Knit | |
Specific | |
Polyethylene, Fiberglass | |
4X43D | |
Knit | |
EDGE™ 48-703 |