Learn More
EDTA-Lösung, 0.1 M
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Beschreibung
EDTA-Dinatriumsalz-Dihydrat ist ein Chelator divalenter Kationen. Es hemmt Enzyme wie zum Beispiel Metalloproteasen, die für die Aktivität divalente Kationen erfordern. Es wird auch in vielen Enzympuffern und als Enzym-Inaktivator in hohen Konzentrationen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.02 g/cm3 |
pH | ± 9 |
Siedepunkt | 100 °C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 l |
Löslichkeitsinformationen | löslich |
IUPAC-Name | Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat |
Formelmasse | 372.24 mol |