Learn More
EEF1A1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech 81377-1-RR-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30235135
  • 129.84 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The EEF1A1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human EEF1A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EEF1A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
EEF1A1
2B16
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat
50 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
250 μg/mL
CCS-3; CCS3; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A; FLJ25721; GRAF-1EF; HNGC:16303; LENG7; MGC102687; MGC131894; MGC16224; PTI1; eEF1A-1
Recombinant Protein
20 μL
1915
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody