Learn More
Hanna Instruments™ Elektrolyt-Fülllösung
Enthält 3.5 M KCl für Doppeldiaphragma und 3.5 M + AgCl für Einzeldiaphragma. Die Hanna Instruments™ Elektrolyt-Fülllösung gewährleistet optimale Messleistung mit einer pH- oder ORP-Elektrode mit einer einzelnen Diaphragma.
Marke:  Hanna Instruments™ HI7082
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10376101
  • 129.00 € / 120 Milliliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fülllösung für pH- und ORP-Elektroden, die 3.5 M KCl enthält, speziell für Doppeldiaphragma-Elektroden und 3.5 M KCl + AgCl speziell für Einzeldiaphrag-Elektroden
  • Praktische 30 ml Flaschen
  • Deutlich markierte Flasche mit Verfallsdatum und Chargennummer
  • Vier 30 ml 3.5-M-KCl-Flaschen- (+ AgCl für Einzeldiaphragma)-Elektrolytlösung, die eine optimale Messleistung von Ihrer pH- oder ORP-Elektrode mit einem Diaphragma gewährleistet.
Spezifikation
Spezifikation
30 ml
Elektrolyt-Lösung
4/Packung
3.5 M KCl
Doppel