Learn More
Macherey-Nagel™ Elutions-Platte
Zur Verwendung mit NucleoMag™ 384 Plant
Marke: Macherey-Nagel™ 740673
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleoMag 96 Tissue ist für die schnelle parallele Aufreinigung genomischer DNA aus tierischen Geweben, Zellkulturen und Bakterien im 96 Well-Format konzipiert. NucleoMag 96 Trace ist für die Aufreinigung von DNA aus forensischen Proben (z. B. Tupfer, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter) konzipiert. NucleoMag 96 Plant ist für die Aufreinigung genomischer DNA aus Pflanzengewebe im 96 Well-Format konzipiert.Die Magnetpartikel-Technologie liefert ein geschlossenes System, was das Kreuzkontaminationsrisiko erheblich reduziert. Die NucleoMag Technologie lässt leicht an gängige Laborautomatisierungsplattformen anpassen. Kann entweder mit Festkontakttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder magnetischen Separatoren in Roboterarbeitsplätzen verwendet werden. Lieferumfang des Kits: NucleoMag 96 Tissue – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Trace – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Plant – NucleoMag C-Beads, Puffer.
Schnelle, wirtschaftliche Aufreinigung genomischer DNA mit hochgradig reaktiven superparamagnetischen Beads, leicht an automatisierten Einsatz anpassbar
- Probengröße: NucleoMag 96 Tissue – bis zu 20 mg Tiergewebe, 1 x 107-Zellen oder Bakterien NucleoMag96 Trace – Bukcal Wangenabstrich, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter NucleoMag96 Plant – 20 mg bis 50 mg Pflanzengewebe
- Typische Ausbeute: NucleoMag 96 Tissue/Plant – 10 μg bis 20 μg DNA NucleoMag 96 Trace – 1 μg bis 3 μg DNA
- A260/280 ≥1.6 bis 1.9
- Probenkonzentration möglich
- Vollständige Beseitigung von PCR*-Inhibitoren
- Kleine Elutionsvolumina (≥50 μl)
- Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
- Gebrauchsfertige DNA für Downstream-Prozesse
- Bindungsvermögen: 0.4 μg DNA pro μl NucleoMag Bead-Suspension
- Bead-Größe: 1 μm 3 μm
- Minimiert Bead-Verschleppung
Spezifikation
Standard | |
96 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
20/Packung |
8 x 12 | |
370 μl | |
20 |