Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Leersäule 150 mL Volumen: 150 mL, Material: PP mit
Marke: Macherey-Nagel™ 730474
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
150 mL | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
Säule für die Festphasenextraktion |