Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm, Standardposition links Mitte/oben, für Un160Pa
Verwenden Sie diese Eingangsanschlüsse mit Konvektionsöfen. Memmert™ Konvektions- und Universalofen-Eingangspunkte können durch eine Klappe in speziellen Positionen auf der Rückseite geschlossen werden.
Marke:  Memmert™ UN160paF1
Artikelnummer. 16334357
  • 226.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit klarem Durchmesser
  • Für Memmert Öfen
Spezifikation
Spezifikation
Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Edelstahl
23 mm
Eingangsanschluss
0,9 in.